Merck
Z350923
Sigma-Aldrich
Vollpipette, Polyethylen
fine tip extended, large bulb, draw 3.0 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 400 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
153 mm
Ziehung
3.0 mL
Schaftdurchm.
3 mm
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Individually wrapped