Merck
Z135054
Sigma-Aldrich
Vollpipette, Polyethylen
general purpose, long (9"), bulb draw 2.3 mL, non-sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
Größe auswählen
400 EA
CHF 81.70
CHF 81.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 EA
CHF 81.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 81.70
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 400
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
225 mm
Kolbenentnahme
2.3 mL
Schaftdurchm.
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Bulk pack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)