Z350796
Vollpipette, Polyethylen
graduated to 3 mL, bulb draw 3.2 mL, non-sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
Größe auswählen
CHF 74.90
Größe auswählen
About This Item
CHF 74.90
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations 1 mL
Verpackung
pack of 500
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Kolbenentnahme
3.2 mL
Schaftdurchm.
7.8 mm
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)