Merck
Z135089
Sigma-Aldrich
Vollpipette, Polyethylen
graduated to 1 mL, bulb draw 5.0 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
Größe auswählen
500 EA
CHF 129.00
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
CHF 129.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations 0.25 mL
Verpackung
pkg of 10 ea
pack of 500 (50 bags of 10)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Kolbenentnahme
5.0 mL
Schaftdurchm.
6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
Wrapped as packs of 10
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)