Merck
HS206372C
Transfer Pipette
working volume 2 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Größe auswählen
500 EACH
CHF 142.00
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EACH
CHF 142.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.04
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations 0.5 mL
Verpackung
pack of 500 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS206372C
Kapazität
5 mL
Arbeitsvolumen
2 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 2 mL working volume (5 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Sterile, single wrapped
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)