Merck
HS206371A
Transfer Pipette
working volume 1 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
Synonym(e):
Disposable Transfer Pipette
Größe auswählen
500 EACH
CHF 52.90
CHF 52.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EACH
CHF 52.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.04
CHF 52.90
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations 0.25 mL
Verpackung
pack of 500 ea (bulk packed)
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS206371A
Kapazität
5 mL
Arbeitsvolumen
1 mL
Allgemeine Beschreibung
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)