UC211
7-Hydroxywarfarin
Synonym(e):
3-(α-Acetonylbenzyl)-4,7-dihydrocoumarin, 4-7-Dihydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
220 °C
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(CC(C1=C(O)C(C=CC(O)=C2)=C2OC1=O)C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3
InChIKey
SKFYEJMLNMTTJA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves