Wichtige Dokumente
45706
Warfarin
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-cumarin, Coumafen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
162-164 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
InChIKey
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... VKORC1(79001)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
HPLC Analysis of Warfarin™ Anticoagulant on Ascentis® C18
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMehr anzeigenActive Filters