Fortfahren mit
TP0300
Gesamtprotein-Kit, Micro Lowry, Peterson Modifizierung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 384.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
CHF 384.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for ~200 assays
Quality Segment
General description
This method utilizes sodium dodecylsulfate, included in the Lowry reagent, to facilitate the dissolution of relatively insoluble lipoproteins. An optional deoxycholate-TCA precipitation step permits removal of interfering substances such as Tris, sucrose, EDTA, salts, etc.
Application
Total Protein Kit, Micro Lowry, Peterson′s Modification has been used to measure protein content.
Biochem/physiol Actions
Eine zusätzlicher Desoxycholat-TCA-Fällungsschritt ermöglicht die Entfernung von störenden Substanzen wie Tris, Saccharose, EDTA, Salze usw. Die Absorption bei 500-800 nm (in der Regel bei 750 nm ausgelesen) wird verwendet, um die Proteinkonzentration aus einer Standard-Kurve zu bestimmen.
Features and Benefits
  • Komplettes Kit für Protein-Assays
  • Am häufugsten zitierter Protein-Assay
  • Weniger Protein zu Protein Variation als bei anderen Assays
  • Enthält Reagenzien, die Störstoffe entfernen können
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TP0200PE0230MOD50
description
-
description
sufficient for ~50 manual assays
description
Suitable for any plant species or tissue
description
For bisulfite DNA conversion & purification
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
usage
sufficient for ~200 assays
usage
sufficient for ~50 manual assays
usage
-
usage
sufficient for 50 reactions
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How many tests can one run with this kit?
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, this kit is sufficient for approximately 200 tests. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/184/250/tp0300bul.pdf