Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 631.00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1'150.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H23NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
EC Number:
204-754-3
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Dextrorphan,
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]/D ≥+54°
color
white to off-white
mp
≥195 °C
solubility
saline: soluble(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16+,17+/m1/s1
InChI key
JAQUASYNZVUNQP-PVAVHDDUSA-N
Gene Information
human ... GRIN2A(2903)
rat ... Grin2a(24409)
Application
CYP2D6 O-Demethyl metabolite of dextromethorphan
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (HPLC) | description powder | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility saline: soluble(lit.) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility - |
| color white to off-white | color white to beige | color white | color - |
| mp ≥195 °C | mp - | mp - | mp - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?