Wichtige Dokumente
T6031
DL-Thiorphan
≥98% (TLC)
Synonym(e):
(±)-N-(3-Mercapto-2-benzylpropionyl)-glycin
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
138 °C
Löslichkeit
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
OC(=O)CNC(=O)C(CS)Cc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO3S/c14-11(15)7-13-12(16)10(8-17)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,17H,6-8H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChIKey
LJJKNPQAGWVLDQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACE(1636) , ECE1(1889)
rat ... Ace(24310) , Mme(24590)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)