Wichtige Dokumente
T4138
HT-2-Toxin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
15-Acetoxy-3α,4β-dihydroxy-8α-(3-methylbutyryloxy)-12,13-epoxytrichothec-9-en
Größe auswählen
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Verfügbarkeit
not available in USA
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H](O)C(C)([C@@]1(COC(C)=O)C[C@H](OC(=O)CC(C)C)C(C)=C2)C34CO4
InChI
1S/C22H32O8/c1-11(2)6-16(24)29-14-8-21(9-27-13(4)23)15(7-12(14)3)30-19-17(25)18(26)20(21,5)22(19)10-28-22/h7,11,14-15,17-19,25-26H,6,8-10H2,1-5H3/t14-,15+,17+,18+,19+,20?,21+,22?/m0/s1
InChIKey
PNKLMTPXERFKEN-CKRUGLOOSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)