Wichtige Dokumente
T4951
2-((3-Trifluoromethyl)phenyl)histamine dimaleate
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
(2-[2-(3-Trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazol-4-yl]ethanamine dimaleate, Compound 39
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
off-white
Löslichkeit
H2O: ~20 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.NCCc1c[nH]c(n1)-c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H12F3N3.2C4H4O4/c13-12(14,15)9-3-1-2-8(6-9)11-17-7-10(18-11)4-5-16;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h1-3,6-7H,4-5,16H2,(H,17,18);2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
InChIKey
GGDUVPKRZGATLR-SPIKMXEPSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)