Fortfahren mit
L2897
LB-Bouillon mit Agar (Lennox)
Highly-referenced microbial growth powder medium with Agar, low salt, suitable for salt-sensitive E. coli culture.
Synonym(e):
Lennox-Bouillon, Luria-Bertani-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 90.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 313.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106200
CHF 90.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
composition
Agar, 15 g/L , NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
General description
Lennox LB ist ein gerne genutztes Medium für das Mikrobenwachstum, das auch für die Kultivierung von E. coli verwendet wird. Die nährstoffreiche mikrobielle Bouillon enthält Peptide, Aminosäuren und Kohlenhydrate in einer Formulierung mit niedrigem Salzgehalt.
Application
LB-Bouillon mit Agar (Lennox) wird verwendet für:
  • die Transformation von kompetenten E.-coli-Zellen[1]
  • [1] zur Kultivierung von Ecc-15-Bakterien[2]
  • Einbettungsgerüste mit Gewebe aus induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs)
  • die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) und Immunhistochemie (IHC)
Sie eignet sich für die nicht selektive Kultivierung von E.-coli-Stämmen für das Klonen, die DNA-Plasmidproduktion und die Produktion rekombinanter Proteine. Ebenso geeignet für die selektive Kultivierung bei entsprechender Zugabe von Antibiotika, einschließlich derer, die Lösungen mit geringem Salzanteil erfordern, wie Zeocin®.
Features and Benefits
Lennox LB-Pulver mit Agar ermöglicht:
  • Eine budgetfreundliche Alternative zu vorgefüllten Platten
  • Einfaches Hochskalieren durch Verwenden größerer Packungsgrößen
  • Standardmäßige Formulierung
Preparation Note
1. 35 g in 1 L destilliertem Wasser suspendieren.
2. Unter Rühren bis zum Kochen erhitzen, bis sich alle Bestandteile vollständig aufgelöst haben.
3. Bei 121 °C 15 Minuten lang autoklavieren.
Zur Herstellung des Lennox-L-Agars: 1 g Glucose zugeben und obiger Herstellungsvorschrift folgen. Zur Herstellung des Enquist- und Sternberg-Mediums: 10 mL steriles 1 M Magnesiumsulfat nach dem Autoklavieren aseptisch zugeben.
Legal Information
Zeocin is a registered trademark of Cayla Sarl
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L7533L7025L3022
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
tablet
form
powder
composition
Agar, 15 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L , NaCl, 5 g/L
composition
Agar, 15 g/L , NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
composition
-
composition
NaCl, 5 g/L , Tryptone, 10 g/L , Yeast Extract, 5 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LB-Bouillon mit Agar (Lennox)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Which bacterial culture medium is the best choice for my application?
    1 answer
    1. Each of the broths will likely grow E. coli very well, but there are still general guidelines for choosing a broth when you are working without a protocol. Generally:LB - Miller and LB - Lennox are used for E. coli growth and maintanence, DNA plasmid production and protein production.  The Lennox formulation has a lower salt content required for some salt-sensitive selection antibiotics.LB - Luria low salt is used for special applications where the E. coli growth or other constraints require the lowest possible salt content.Terrific Broth is used for higher yield protein production and high yield DNA plasmid production, because of the faster growth of the E. coli in this medium.SOB is used for protein production, DNA plasmid production and the generation of high-efficiency competent cells.SOC is used for initial growth of competent cells and the transformation procedure.
      Helpful?
  3. Will adding magnesium to the culture medium increase cell density?
    1 answer
    1. In microbial broth formulations that do not already contain magnesium, the addition of 10-20 mM MgCl2 or MgSO4 may increase cell densities.  You may need to also increase the shaking speed of the incubator.
      Helpful?
  4. What is the difference among the many LB - Lennox products?
    1 answer
    1. LB - Lennox is available in many types to suit your needs.  The different product formats include powder, EZMix™ powder, and tablet form.  Each of these forms are available with and without agar for easy LB-agar plate preparation.L3022 (LB Lennox powder)L2897 (LB Lennox powder with agar)L7275 (LB Lennox tablets)L7025 (LB Lennox tablets with agar)L7658 (LB Lennox EZMix(TM) powder)L7533 (LB Lennox EZMix(TM) powder with agar)L5542 (LB Lennox pre-poured agar plates)
      Helpful?
  5. What are the differences among the Luria, Lennox and Miller LB formulations?
    1 answer
    1. LB, (originally termed lysogeny broth) was initially composed of tryptone, yeast extract, NaCl and glucose.  Soon after, the glucose was omitted (Miller's version), and later the NaCl content lowered by half (Lennox's version).  For some applications, even lower salt is required (Luria's low salt version).