Merck
SRP3083
Sigma-Aldrich
IL-1 beta human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
Catabolin, Endogenes Pyrogen (EP),, Leukozytenendogener Mediator (LEM),, Lymphozytenaktivierender Faktor (LAF), Mononuklearer Zellfaktor (MCF)
Größe auswählen
10 μG
CHF 451.00
CHF 451.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
CHF 451.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 451.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
≤0.001 ng/mL ED50
Mol-Gew.
17.3 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white to off-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL1B(3553)
Allgemeine Beschreibung
IL-1β (Interleukin 1 β) ist ein proinflammatorisches Zytokin, das in einer Vielzahl von Zellen einschließlich Monozyten, Gewebemakrophagen, Keratinozyten und anderen Epithelzellen produziert wird.[1][2] Es wird als Pro-IL-1β synthetisiert, das mithilfe der pro-inflammatorischen Protease Caspase-1 in die aktive Form IL-1β umgewandelt wird.[3] IL-1β gehört zur IL-1-Genfamilie.[4] Das Gen ist auf dem humanen Chromosom 2q14 lokalisiert.[5] Rekombinantes humanes IL-1β ist ein 17,3-kDa-Protein, das 153 Aminosäurereste enthält.
Anwendung
IL-1β (Interleukin 1 β) des Menschen wurde zur Untersuchung der Wirkung von pro- und anti-inflammatorischen Mediatoren auf die Leukotrien-B4- und -C4-Synthese sowie die Sekretion in einem entzündeten Schweine-Endometrium verwendet.[6] Es wurde zur Untersuchung der Wirkung von Zytokinen auf die Synthese und Sekretion von Leukotrienen aus endometrialen Epithelzellen von Schweinen verwendet.[7]
Biochem./physiol. Wirkung
IL-1α (Interleukin 1 α) und IL-1β binden an denselben Rezeptor und haben ähnliche, wenn nicht identische biologische Eigenschaften. Diese Zytokine haben ein breites Spektrum an Aktivitäten, einschließlich der Stimulation der Thymozytenproliferation durch Induktion der IL-2-Freisetzung, der B-Zellreifung und -proliferation, der mitogenen FGF-ähnlichen (FGF – Fibroblasten-Wachstumsfaktor) Aktivität und der Fähigkeit, die Freisetzung von Prostaglandin und Kollagenase aus Synovialzellen zu stimulieren.[8][9][2][4] Während IL-1β jedoch ein sezerniertes Zytokin ist, handelt es sich bei IL-1α überwiegend um ein zellassoziiertes Zytokin.[10] IL-1β ist an proinflammatorischen und immunologischen Reaktionen beteiligt. Zu diesen gehören die Verbesserung der IL-2-Erzeugung, die Erhöhung des zirkulierenden NO (Stickstoffoxid) und die Einbringung von Neutrophilen. Es reguliert auch die Genexpression von entzündlichen Zytokinen, mesenchymalen Wachstumsfaktoren und koloniestimulierenden Faktoren.[1] IL-1β ist in chronisch entzündeten Geweben und auch in Geweben, die sich einer Fibrogenese unterziehen, vorhanden.[4] Es bringt Neutrophile und Makrophagen an den Infektionsherd.[11] Mutationen im IL-1β-Gen sind mit renalen Manifestationen und Nierenfolgeerkrankungen in der Henoch-Schönlein-Purpura verbunden.[12] Es ist auch mit der Zerstörung von β-Zellen bei Typ-1-Diabetes verbunden.[13]
Sequenz
APVRSLNCTL RDSQQKSLVM SGPYELKALH LQGQDMEQQV VFSMSFVQGE ESNDKIPVAL GLKEKNLYLS CVLKDDKPTL QLESVDPKNY PKKKMEKRFV FNKIEINNKL EFESAQFPNW YISTSQAENM PVFLGGTKGG QDITDFTMQF VSS
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 10 mM Natriumphosphat, pH 7,4 + 50 mM NaCl.
Rekonstituierung
Das Fläschchen vor dem Öffnen zentrifugieren. In Wasser zu einer Konzentration von 0,1 bis 1,0 mg/mL rekonstituieren. Nicht vortexen. Diese Lösung kann bei 2–8 °C bis zu einer Woche aufbewahrt werden. Für eine längere Lagerung wird empfohlen, sie in einem Puffer, der einen Stabilisator (z. B. 5 % Trehalose) enthält, weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C bis -80 °C zu lagern.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Proinflammatory cytokine IL-1 beta promotes tumor growth of Lewis lung carcinoma by induction of angiogenic factors: in vivo analysis of tumor-stromal interaction.
Saijo Y
Journal of Immunology, 169, 469-475 (2002)
IL-1 beta induces COX2, MMP-1, -3 and -13, ADAMTS-4, IL-1 beta and IL-6 in human tendon cells.
Tsuzaki M
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society, 21, 256-264 (2003)
Pituitary cytokine and growth factor expression and action.
Ray D and Melmed S
Endocrine Reviews, 18, 206-228 (1997)
ATP is released by monocytes stimulated with pathogen-sensing receptor ligands and induces IL-1beta and IL-18 secretion in an autocrine way.
Piccini A
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 105, 8067-8072 (2008)
Xiao Liu et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(9), 2391-2402 (2014-05-20)
To examine the impact of the gp130 cytokine family on murine articular cartilage and to explore a potential regulatory role of suppressor of cytokine signaling 3 (SOCS-3) in murine chondrocytes. In wild-type (WT) mouse chondrocytes, baseline receptor expression levels and