SRP8033
IL-1β mouse
recombinant, expressed in E. coli, untagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Interleukin-1beta, Postn
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Rekombinant
expressed in E. coli
Konjugat
untagged
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~17 kDa by SDS-PAGE
Verpackung
pkg of 10 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Il1b(16176)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable