Merck
SRP3177
Sigma-Aldrich
TNF-α human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Synonym(e):
Cachectin, Differenzierung induzierender Faktor (DIF), Necrosin, Tumornekrosefaktor, Zytotoxin
Größe auswählen
50 μG
CHF 457.00
CHF 457.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 457.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
CHF 457.00
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
≤0.10 ng/mL ED50
Mol-Gew.
17.4 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤1.00 EU/μg endotoxin
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TNF(7124)
Allgemeine Beschreibung
TNF-α (Tumornekrosefaktor-α) ist ein pleiotropes proinflammatorisches Zytokin, das von verschiedenen Zellen, darunter Adipozyten, aktivierte Monozyten, Makrophagen, B-Zellen, T-Zellen und Fibroblasten, sekretiert wird.[1][2] Es gehört zur TNF-Familie der Liganden und signalisiert via zwei Rezeptoren, TNFR1 und TNFR2.[3] Das Gen ist auf dem humanen Chromosom 6p21.3 lokalisiert.[4] Der rekombinante humane TNF-α ist ein lösliches Protein der Aminosäure 157 (17,4 kDa), das der C-terminalen extrazellulären Domäne des Transmembranproteins in voller Länge entspricht.
Anwendung
Der humane TNF-α (Tumornekrosefaktor-α) wird als Positivkontrolle für die Induktion von proinflammatorischen Genen in intestinale und hepatische Zelllinien verwendet.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
TNF-α (Tumornekrosefaktor-α) wirkt auf eine Vielzahl von Tumorzellen zytotoxisch und ist wesentlich an der Vermittlung der Immunantwort auf bakterielle Infektionen beteiligt. Er kann jedoch sowohl als Tumorpromotor als auch als Tumorsuppressor fungieren.[3][2] TNF-α spielt auch bei der Induktion von septischen Schocks, Autoimmunerkrankungen, rheumatoider Arthritis, Entzündungen, Apoptose und Diabetes eine Rolle.[5][6][7][8][9] Darüber hinaus wird er mit Stimmungsschwankungen und Angststörungen in Verbindung gebracht.[10]
Sequenz
VRSSSRTPSD KPVAHVVANP QAEGQLQWLN RRANALLANG VELRDNQLVV PSEGLYLIYS QVLFKGQGCP STHVLLTHTI SRIAVSYQTK VNLLSAIKSP CQRETPEGAE AKPWYEPIYL GGVFQLEKGD RLSAEINRPD YLDFAESGQV YFGIIAL
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 10 mM Natriumphosphat, pH 7,4 + 0,5 mM DTT.
Rekonstituierung
Es wird empfohlen, das Fläschchen vor der Rekonstitution zu zentrifugieren. Eine Stammlösung kann durch Umtausch in sterilem Wasser bis zu einer Konzentration von 0,1 mg/ml hergestellt werden. Die Stammlösung kann unter Verwendung von Kulturmedien verdünnt werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Lagern Sie das Produkt bei −20 °C. Nach der Rekonstitution kanndas Produkt bis zu 1 Monat lang bei 8 °C gelagert werden.Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren.Wiederholtes Einfrieren und Auftauen wird nicht empfohlen.Nicht in einem No-Frost-Gefrierschrank lagern.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Potential role of TNF-alpha in the pathogenesis of insulin resistance and type 2 diabetes.
Moller DE
Trends in Endocrinology and Metabolism, 11, 212-217 (2000)
Evolutionarily conserved primary TNF sequences relate to its primitive functions in cell death induction.
Lu W
Journal of Cell Science, 129, 108-120 (2016)
Depressive symptoms are associated with tumor necrosis factor alpha in systemic lupus erythematosus.
Postal M
Journal of Neuroinflammation, 13, 5-5 (2016)
Association between tumor necrosis factor-a gene polymorphisms and diffuse large B-cell lymphoma in Chinese Han population: evidence from two center case-control study and a meta-analysis.
Yang C
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8, 13011-13022 (2015)
Cachetin/TNF-alpha in septic shock and septic adult respiratory distress syndrome.
Tracey KJ
The American Review of Respiratory Disease, 138, 1377-1379 (1988)
Artikel
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.