Merck
SAB1405605
Sigma-Aldrich
Anti-CEBPB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
C/EBP-beta, CRP2, IL6DBP, LAP, MGC32080, NF-IL6, TCF5
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1105
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1105
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CEBPB(1051)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this intronless gene is a bZIP transcription factor which can bind as a homodimer to certain DNA regulatory regions. It can also form heterodimers with the related proteins CEBP-alpha, CEBP-delta, and CEBP-gamma. The encoded protein is important in the regulation of genes involved in immune and inflammatory responses and has been shown to bind to the IL-1 response element in the IL-6 gene, as well as to regulatory regions of several acute-phase and cytokine genes. In addition, the encoded protein can bind the promoter and upstream element and stimulate the expression of the collagen type I gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
CEBPB (AAH21931.1, 1 a.a. ~ 345 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQRLVAWDPACLPLPPPPPAFKSMEVANFYYEADCLAAAYGGKAAPAAPPAARPGPRPPAGELGSIGDHERAIDFSPYLEPLGAPQAPAPATATDTFEAAPPAPAPAPASSGQHHDFLSDLFSDDYGGKNCKKPAEYGYVSLGRLGAAKGALHPGCFAPLHPPPPPPPPPAELKAEPGFEPADCKRKEEAGAPGGGAGMAAGFPYALRAYLGYQAVPSGSSGSLSTSSSSSPPGTPSPADAKAPPTACYAGAAPAPSQVKSKAKKTVDKHSDEYKIRRERNNIAVRKSRDKAKMRNLETQHKVLELTAENERLQKKVEQLSRELSTLRNLFKQLPEPLLASSGHC
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)