Merck
SRE0023
Sigma-Aldrich
ββ-Glucuronidase
Purified, aqueous solution, β-glucuronidase 150,000-250,000 units/mL, β-glucuronidase ≥20,000,000 units/g protein
Größe auswählen
10 ML
CHF 361.00
25 ML
CHF 720.00
50 ML
CHF 1’370.00
CHF 361.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 361.00
25 ML
CHF 720.00
50 ML
CHF 1’370.00
About This Item
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 361.00
Check Cart for Availability
Qualitätsniveau
Form
aqueous solution
β-glucuronidase activity
≥20,000,000 units/g protein
150,000-250,000 units/mL
secondary activity
≤7,500 units/mL sulfatase
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Ein technischer Artikel vergleicht die Leistung verschiedener Enzyme
Weitere Informationen
über die kürzlich von Sigma R&D generierten Daten zur Optimierung der Hydrolyse für verschiedene Arzneimittelklassen unter Verwendung von Enzymen aus verschiedenen Quellen und die Verwendung chromatografisch aufgereinigter Enzyme zur Reduzierung der Wirkung einer Esteraseaktivität mit Umwandlung von 6-MAM zu Morphin.
Biochem./physiol. Wirkung
β-Glucuronidase (GUSB) is a lysosomal enzyme, that degrades glucuronate-containing glycosaminoglycans.[1] β-glucuronidase, obtained from abalone has the ability to hydrolyze samples, that has high analyte concentrations.[2] Absence of β-glucuronidase results in mucopolysaccharidosis type VII (MPSVII), which leads to lysosomal storage in the brain.[1]
Einheitendefinition
Eine Sigma- oder modifizierte Fishman-Einheit bewirkt die Freisetzung von 1,0 μg Phenolphthalein aus Phenolphthalein-glucuronid je Stunde bei 37 °C und pH-Wert 3,8 (30-minütiger Assay).
Physikalische Form
Supplied as an aqueous solution containing L-proline, ammonium acetate and sodium azide
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Evaluation of abalone beta-glucuronidase substitution in current urine hydrolysis procedures
Malik W B, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 38(3), 171-176 (2014)
Human beta-glucuronidase: structure, function, and application in enzyme replacement therapy
Naz H, et al.
Rejuvenation Research, 16(5), 352-363 (2013)
Artikel
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.