Merck
P5515
Sigma-Aldrich
Prostaglandin E1
≥98% (HPLC), powder, vasodilator 
Synonym(e):
(11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprost-13-ensäure, Alprostadil, PGE1
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.48
Beilstein:
5294062
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
eCl@ss:
42020658
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
Prostaglandin E1, ≥98% (HPLC), synthetic
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98% (HPLC)
Form
(powder to crystals)
Löslichkeit
ethanol: 5 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChIKey
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
Anwendung
Prostaglandin E1 wird verwendet:
  • als Thrombozytenhemmer für die Untersuchung seiner Wirkung auf die Autophagie
  • in Thrombozyten-Adhäsions-Assays
  • zur In-vitro-Untersuchung seiner Wirkung auf die cAMP-Produktion in den Schilddrüsen von normalen und wachstumsverzögerten Mäusen.
Biochem./physiol. Wirkung
Prostaglandin E1 (PGE1) ist ein Hormon, das aus Dihomo-γ-Linolensäure (DGLA) durch die Wirkung des Enzyms Prostaglandin-Synthase synthetisiert wird. Es ist ein Vasodilatator und aktiviert die Adenylatzyklase. Es kommt hauptsächlich in menschlichem Sperma vor und ist ein potenter Thrombozytenaggregationshemmer. PGE1-Infusionen sind bei der Behandlung von Gliedmaßenischämie und peripheren Gefäßerkrankungen wirksam. PGE1 ist instabil und wird in der Lunge zu PGA1 hydrolysiert. Die Verkapselung von PGE1 in Nanopartikeln ist für die Verabreichung an die vaskuläre Verletzungsstelle unerlässlich. PGE1 löst bei einem Zentralarterienverschluss (CRAO) gefäßerweiternde Wirkungen auf die Netzhautarterie und -vene aus. PGE1 und sein synthetisches Analogon Misoprostol interagieren mit dem E-Prostanoid-Rezeptor 4 (EP4) und bewirken einen Schutz bei chronisch-myeloischer Leukämie (CML).
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of prostaglandin E 1 phosphate derivatives and their encapsulation in biodegradable nanoparticles
Takeda M, et al.
Pharmaceutical Research, 26(7), 1792-1800 (2009)
Intravenous infusion of prostaglandin E1 therapy in extremity ischemia
Ramakrishna P
Indian Journal of Vascular and Endovascular Surgery, 4(2), 38-38 (2017)
Prostaglandins and thromboxanes.
B Samuelsson et al.
Annual review of biochemistry, 47, 997-1029 (1978-01-01)
Prostaglandin E1 and its analog misoprostol inhibit human CML stem cell self-renewal via EP4 receptor activation and repression of AP-1
Li F, et al.
Cell Stem Cell, 21(3), 359-373 (2017)
Yosuke Okamura et al.
Biophysical journal, 100(8), 1855-1863 (2011-04-21)
Eukaryotic cells respond to signaling molecules with picomolar to nanomolar sensitivities. However, molar concentrations give no suggestion of the sufficient number of molecules per cell and are confusing when referring to physiological situations in which signaling molecules act in an
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research