Wichtige Dokumente
SML0552
Tirapazamine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Hydroxy-1-oxido-1,2,4-benzotriazin-1-ium-3-imine, SR 259075, SR 4233, Tirazone, Win 59075
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
, orange to dark orange-red
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1n[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
InChI
1S/C7H6N4O2/c8-7-9-11(13)6-4-2-1-3-5(6)10(7)12/h1-4H,(H2,8,9)
InChIKey
ORYDPOVDJJZGHQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)