Fortfahren mit
232120
cis-Diammineplatinum(II) dichloride
≥98% (HPLC), solid, anti-neoplastic agent, Calbiochem
Synonym(e):
Cisplatin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 212.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Pt(NH3)2Cl2
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
CHF 212.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cisplatin, Cisplatin - CAS 15663-27-1, is a platinum coordination complex with potent anti-neoplastic activity. Induces apoptosis in cancer cells, possibly via caspase-3 activation.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2317
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
yellow
solubility
PBS with 140 mM NaCl: 1 mg/mL, water with 154 mM NaCl: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/2Cl.2H3N.Pt/h;;2*1H3;
InChI key
JFUARQHXOQHNLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein Platin-Koordinationskomplex mit starker antineoplastischer Aktivität. Leitet die Apoptose in Krebszellen ein; wahrscheinlich durch die Aktivierung von Caspase-3. Sensibilisiert Berichten zufolge Gliomzellen für die durch TNF-α eingeleitete Apoptose.
Hinweis: Obwohl es in DMSO gut löslich ist, wird Cisplatin aufgrund der Ligandenverdrängung durch den nukleophilen Schwefel in DMSO Berichten zufolge inaktiviert. Natriumchloridlösung in Wasser (154 mmol/l NaCl mit oder ohne 10 mg/ml Mannit) oder PBS (mit 140 mmol/l NaCl) wird zum Lösen vor der Kulturbehandlung empfohlen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Leitet die Apoptose in Krebszellen ein
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
In Lösung unbeständig; unmittelbar vor der Verwendung rekonstituieren.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Hall, M.D., et al. 2014. Cancer Res. In press.
Duan, L., et al. 2001. J. Neurooncol.52, 23.
Mese, H., et al. 2000. Cancer Chemother. Pharmacol. 46, 241.
Von Hoff, D.D. und Rozencweig, M. 1979. in Adv. Pharmacol. Chemother.16, 279.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Toxisch & Karzinogen/Teratogen (G)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR16244793068.24510
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
PBS with 140 mM NaCl: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, water with 154 mM NaCl: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
2.5 g/L
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Questions
  1. The SDS seems to contain the wrong information. It does not match the information on the vial and on the website.
    1 answer
    1. The Safety Data Sheet document provided on the product detail page is the correct document. Please access document below: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/sds/mm/232120
      For further concerns, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.