Merck
DNAQF
Sigma-Aldrich
DNA-Quantifizierungskit, Fluoreszenz-Assay
Quantitation of DNA using bisBenzimide
Synonym(e):
dsDNA quantification
Größe auswählen
1 KIT
CHF 400.00
CHF 400.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 400.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105500
NACRES:
NA.84
CHF 400.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 750 assays (2 ml each)
Methode(n)
nucleic acid detection: suitable
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das Kit enthält alle Reagenzien, die für die Quantifizierung von DNA unter Verwendung des Fluoreszenzfarbstoffs Bisbenzimid (Hoechst 33258) erforderlich sind. Mit dem Kit sind hochempfindliche, schnelle und genaue Bestimmungen von doppelsträngiger DNA von 10 ng/mL bis 5 μg/mL möglich, auch in Gegenwart von RNA und Proteinen.[1][2][3] Die Fluorometrie ist eine hochempfindliche und einfache Methode zur Quantifizierung von DNA. Der Fluoreszenzfarbstoff Bisbenzimid H 33258, der hauptsächlich an AT-Sequenzen in der Nebenrille der doppelsträngigen DNA (dsDNA) bindet, ist spezifisch für die Quantifizierung von DNA-Mengen im Nanogrammbereich (10 ng/mL bis 10 mg/mL). Bei Anregung mit 360 nm nimmt die Fluoreszenzemission des Farbstoffs bei 460 nm in Gegenwart von DNA deutlich zu.
Anwendung
DNA-Quantifikationskit, Fluoreszenzassay wird zum Messen der Konzentration/des Gehalts von DNA in Folgendem eingesetzt:
  • ventrikuläre Monozyten von neugeborenen Ratten (NRVM)[4]
  • humane mesenchymale Stammzellen (hMSC)/Proben zur Normalisierung der relativen ALP-Menge (alkalischen Phosphatase)[5]
  • embryonische Fibroblastenzelllinie der Maus (NIH3T3-Zellen)[6]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spezifisch für die Quantifizierung von DNA-Mengen im Nanogrammbereich
  • Funktioniert gut sowohl mit gereinigten Präparaten als auch mit DNA aus Rohextrakten, die RNA und Proteine enthalten
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Detailed technical bulletin 1 ea
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Claire G Jeong et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 100(8), 2088-2096 (2012-05-23)
As articular cartilage is avascular, and mature chondrocytes do not proliferate, cartilage lesions have a limited capacity for regeneration after severe damage. The treatment of such damage has been challenging due to the limited availability of autologous healthy cartilage and
J M Teare et al.
BioTechniques, 22(6), 1170-1174 (1997-06-01)
Molecular biology is now a routine tool in almost all biological research fields. With the exponential growth in the number of molecular biological techniques, there is a recognizable need for sensitive, accurate and precise quantitation of nucleic acids. We present
Steve Elder et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 106(8), 2251-2260 (2018-03-27)
Given the limited availability of fresh osteochondral allografts and uncertainty regarding performance of decellularized allografts, this study was undertaken as part of an effort to develop an osteochondral xenograft for articular cartilage repair. The purpose was to evaluate a simple
The Effect of Pericellular Oxygen Levels on Proteomic Profile and Lipogenesis in 3T3-L1 Differentiated Preadipocytes Cultured on Gas-Permeable Cultureware.
Weiszenstein M
PLoS ONE, 11(3), e0152382-e0152382 (2016)
Kausik Kapat et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(45), 39235-39248 (2017-10-24)
Cementless fixation for orthopedic implants aims to obviate challenges associated with bone cement, providing long-term stability of bone prostheses after implantation. The application of porous titanium and its alloy-based implants is emerging for load-bearing applications due to their high specific
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. I see that one of the componets of Product DNAQF, DNA Quantitation Kit, Fluorescence Assay, is a DNA standard. How is the DNA standard prepared? Can it be purchased separately?
    1 answer
    1. The DNA standard (Product No. D4810) used in the kit is a sheared calf thymus DNA. It is the only one tested with the kit and it is only available in the kit. We do not determine the molecular weight.
      Helpful?
  3. What quality of genomic DNA is required for use in Product DNAQF, DNA Quantitation Kit, Fluorescence Assay?
    1 answer
    1. Genomic DNA purified by phenol chloroform extraction is sufficiently clean for use with this kit.
      Helpful?
  4. How can I ensure accurate initial quantification of the DNA standard by spectrophotometric measurement at A260 when using Product DNAQF, DNA Quantitation Kit, Fluorescence Assay?
    1 answer
    1. The DNA standard (Product No. D4810) should be incubated at 50 °C for 15-30 minutes before determining the concentration spectrophotometrically. This will ensure complete dissolution of the genomic DNA.