SML0023
5-Iodo-A-85380 dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-((2S)-2-Azetidinylmethoxy)-5-iodo-pyridine dihydrochloride hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to tan
Löslichkeit
H2O: ≥22 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.Cl.Cl.Ic1cncc(OC[C@@H]2CCN2)c1
InChI
1S/C9H11IN2O.2ClH.H2O/c10-7-3-9(5-11-4-7)13-6-8-1-2-12-8;;;/h3-5,8,12H,1-2,6H2;2*1H;1H2/t8-;;;/m0.../s1
InChIKey
DCVONLXGZUKNSI-CZDIJEQGSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable