5.05277
GTS-21 Dihydrochloride (DMBX-A)
Synonym(e):
GTS-21 Dihydrochloride (DMBX-A), E)-3-(2,4-dimethoxybenzylidene)-3,4,5,6-tetrahydro-2,3ʹ-bipyridine, DMBX-A, α7 nAChR Agonist, GTS-21, Alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, GTS-21
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mM
H2O: 100 mM
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].n1cc(ccc1)C2=NCCC\C\2=C/c3c(cc(cc3)OC)OC.[H+].[H+]
InChI
1S/C19H20N2O2.2ClH/c1-22-17-8-7-14(18(12-17)23-2)11-15-5-4-10-21-19(15)16-6-3-9-20-13-16;;/h3,6-9,11-13H,4-5,10H2,1-2H3;2*1H/b15-11+;;
InChIKey
BXKYFUGAAFLYJL-BXGYHSFXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
α7 nAChR
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Kox, M., et al., 2011. Shock.36, 5.
Rosas-Ballina, M., et al. 2009. Mol. Med.15, 195.
Briggs, A., et al. 1997. Pharmacol. Biochem. Behav.57, 231.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable