Merck
SBR00051
Sigma-Aldrich
Trizma® Hydrochlorid -hydrochlorid
pH 8.5, DNase and Microbial DNA free, 10 mM
Synonym(e):
TRIS -hydrochlorid, TRIS HCl, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan -hydrochlorid, Tromethan-Hydrochlorid
Größe auswählen
100 ML
CHF 79.20
CHF 79.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 79.20
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.60
Beilstein:
3675235
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.25
CHF 79.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Konzentration
10 mM
pH-Wert
8.5
Nützlicher pH-Bereich
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChIKey
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
10 mM Trizma® hydrochloride (pH 8.5) is a widely used buffer in molecular biology applications such as nucleic acid extraction and purification. No mixing or pH adjustment is necessary. Guaranteed accuracy for this buffer is ± 0.2 pH units at 25°C.
Anwendung
Trizma® hydrochloride solution can be used:
  • As an elution buffer after PCR cleanup
  • As an elution buffer after DNA extraction
Angaben zur Herstellung
Allow the buffer to reach room temperature before use.
Sonstige Hinweise
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt um 0,03–0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung. Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Prepared with BioUltra Trizma Base for molecular biology in 18 megaohm UV irradiated water. pH-adjusted and 0.2 μm filtered. The buffer was tested by 35 cycles of PCR for prokaryotic and eukaryotic DNA contamination. To keep the buffer contamination-free, it is recommended to use gloves and barrier-tip pipettes for dispensing. Between uses, keep the bottle closed and refrigerated, away from areas where DNA samples and PCR products may be stored.
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)