SAB2702196
Monoclonal Anti-HA tag antibody produced in mouse
clone GT423, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-HA Antibody, HA Tag Detection Antibody, Mouse Anti-HA Tag
Größe auswählen
CHF 569.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 569.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT423, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)