Merck
H9658
Sigma-Aldrich
Monoklonaler ANTI-HA-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper
clone HA-7, ascites fluid
Synonym(e):
Monoklonaler ANTI-HA-Antikörper, Anti-HA, Anti-Influenza-Hämagglutinin
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HA-7, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:20,000 using extracts from 293T (human embryonic kidney) cells expressing a recombinant HA-fusion protein
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Das für die Vorstufe des Hämagglutinins (HA) codierende Gen ist auf Segment 4 lokalisiert. Es codiert ein 76-kDa-Oberflächen-Glycoprotein, das als Trimer auf der Virushülle vorliegt.
Spezifität
Der Antikörper erkennt native sowie durch Denaturierung reduzierte Formen des HA-getaggten Proteins und reagiert mit am N- oder C-Endpunkt HA-getaggten Fusionsproteinen, die in E. coli oder in Säugetierzellen exprimiert werden.
Immunogen
An KLH konjugiertes synthetisches Peptid, das einem Fragment des Hämagglutinins (HA) des menschlichen Grippevirus, genannt HA-Tag, entspricht.
Anwendung
Der monoklonale Anti-HA-Antikörper der Maus wurde in 293T-Zellen für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • Immunpräzipitation in humanen embryonalen Nierenzellen 293
  • Immunblotting mit HeLa-Zellen
  • Immunaufreinigung in humanen embryonalen Nierenzellen 293
  • Immunfärbung von Mausembryonen-Fibroblasten für die Elektronenmikroskopie
  • Immunzytochemie bei Hippocampusschnitten
Der monoklonale Anti-HA-Antikörper der Maus wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Immunblotting zur Untersuchung der Expression von Fusionsprotein
  • Co-Immunpräzipitationsassays
  • Immunblotting von Lysatprotein
Biochem./physiol. Wirkung
Das Hämagglutinin (HA) ist das Oberflächen-Glycoprotein des Influenzavirus. HA ist entscheidend für den Eintritt des Virus und die Wechselwirkung mit N-Acetylneuraminsäure (Neu5Ac) auf der Oberfläche der Wirtszellen. HA interagiert mit Neuraminidase (NA) und erleichtert den Eintritt des Virus in den Wirt. HA liegt als Trimer vor. Jedes Monomer hat eine stielartige Transmembran-Domäne und eine globuläre Domäne. Die globuläre Domäne enthält Kohlenhydrat-Seitenketten, die für die Infektion des Wirts entscheidend sind.
Influenzavirus-Hämagglutinin (HA) ist das wichtigste Immunogen in Impfstoffen gegen Vogelgrippeviren (avian influenza virus, AIV). Aktiviertes HA erleichtert die Anheftung des Virus an die Oligosaccharidrezeptoren auf der Oberfläche der Wirtszellen und ist an der Penetration durch Fusion und anschließende Konformationsänderungen des Endolysosomen-Kompartiments beteiligt. Die 226- und 228-Reste des Hämagglutinins (HA) des H3-Subtyps spielen eine Schlüsselrolle für die Beschränkung des Wirtsspektrums und die Rezeptorspezifität. Das Influenzavirus-Hämagglutinin (HA) war für die Influenza-Pandemie im Jahr 1918 verantwortlich.
Lagerung und Haltbarkeit
Für regelmäßige Verwendung bei 2–8 °C bis zu 1 Monat aufbewahren.
Zur Langzeitlagerung in Arbeitsaliquoten einfrieren. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären. Arbeitsverdünnungen sollten nach 12 Stunden entsorgt werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synaptic targeting and functional modulation of GluK1 kainate receptors by the auxiliary neuropilin and tolloid-like (NETO) proteins.
Copits B A, et al.
The Journal of Neuroscience, 31(20), 7334-7340 (2011)
Sumoylation of histone deacetylase 1 regulates MyoD signaling during myogenesis
Joung H, et al.
Experimental & Molecular Medicine, 50(1), e427-e427 (2018)
Visualization of Alternative Functional Configurations of Influenza Virus Hemagglutinin Facilitates Rapid Selection of Complementing Vaccines in Emergency Situations.
Metwally A and Yousif A
International Journal of Molecular Sciences, 18(4), 766-766 (2017)
Receptor binding and pH stability?how influenza A virus hemagglutinin affects host-specific virus infection
Mair CM, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1838(4), 1153-1168 (2014)
A Hox-Eya-Pax complex regulates early kidney developmental gene expression.
Gong K Q, et al.
Molecular and Cellular Biology, 27(21), 7661-7668 (2007)