Merck
S8890
Sigma-Aldrich
Natriumbisulfit
ACS reagent
Synonym(e):
Natrium-hydrogensulfit
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
NaHSO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.06
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
ACS reagent
Zusammensetzung
SO2, ≥58.5%
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
Kationenspuren
As: ≤1 ppm
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
InChIKey
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Note: This product is usually a mixture of sodium bisulfite and sodium metabisulfite.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2