Fortfahren mit
55540
4-(Hydroxymercuri)benzoesäure Natriumsalz
≥95.0% (Hg)
Synonym(e):
Natrium-4-(hydroxymercuri)benzoat, PCMB, ‘p-Chlormercuribenzoat’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5HgNaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.69
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-340-5
Beilstein/REAXYS Number:
6118796
MDL number:
Assay:
≥95.0% (Hg)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (Hg)
mp
≥300 °C
SMILES string
[Na+].O[Hg]c1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H5O2.Hg.Na.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
CBELQCYFTSHKPJ-UHFFFAOYSA-L
Application
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid is an organic mercurial compound that reacts via mercury-sulfur affinity with sulfhydryl groups in peptides, proteins and other molecules. PCMB may be used for the determination of sulfhydryl groups in proteins according to Boyer, by atomic absorption, and stopped-flow measurements, G. Castronuovo-Lepore et al.. It may be used for specific applications such as probing the active site of an enzyme such as cytochrome C oxidase. 4-(Hydroxymercuri)benzoic acid appeared mistakenly as p-chloromercuriobenzoate [PCMB] in earlier literature.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M978489471
description
≥95.0% (Hg)
description
analytical standard
description
(in 12% nitric acid), TraceCERT®, certified reference material
assay
≥95.0% (Hg)
assay
≥85% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
≥300 °C
mp
192-193 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is product 55540,  4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt soluble in water?
    1 answer
    1. Not soluble in water. Soluble in alcohol and dichloro ethane