Merck
407410
Sigma-Aldrich
Natriumsulfid
Synonym(e):
Disodium sulfide
Größe auswählen
10 G
CHF 219.00
50 G
CHF 790.00
CHF 219.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 219.00
50 G
CHF 790.00
About This Item
Lineare Formel:
Na2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 219.00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: sodium
mp (Schmelzpunkt)
950 °C (lit.)
Dichte
1.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.S
InChIKey
CXPWOVUZRAFMDA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wasserfreies Natriumsulfid 98 % ist eine chemische Verbindung, die als gelber bis weißer, kristalliner Feststoff mit starkem Geruch nach Schwefelwasserstoff erscheint. Es handelt sich hierbei um ein hochreaktives anorganisches Chalkogenid, das als Reduktionsmittel dient und ein wesentliches Reagens für viele chemische Prozesse darstellt. Wasserfreies Natriumsulfid zerfällt in Wasser und bildet eine alkalische Lösung. Unser wasserfreies Natriumsulfid wird zur Verwendung in Anwendungen, die empfindlich auf Feuchtigkeit oder Wasser reagieren, sorgfältig getrocknet.
Anwendung
Wasserfreies Natriumsulfid 98 % wird verbreitet in der Papier- und Zellstoffindustrie zum Herstellen von Papierprodukten eingesetzt. Es wird als Bleichmittel und zum Entfernen von Lignin aus Zellstoff verwendet. In der Textilindustrie wird es als Färbemittel für Baumwoll- und Wollfasern eingesetzt. In der Lederindustrie wird wasserfreies Natriumsulfid 98 % zum Entfernen von Haaren und Federn aus Tierhaut sowie als Gerbstoff eingesetzt. Außerdem wird es zur Herstellung von Schwefelfarbstoffen, Pestiziden und Pharmazeutika eingesetzt. Aufgrund seiner reduzierenden Eigenschaften ist es nützlich für die Synthese von organischen Verbindungen wie Thioestern und Thioketonen. Wasserfreies Natriumsulfid 98 % wird auch verbreitet in Erzflotationsprozessen eingesetzt, in denen es die Trennung wertvoller Mineralien von ihren Erzen unterstützt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Garantierte Qualität: Für einheitliche Ergebnisse auf 98%ige Reinheit qualitätsgeprüft.
  • Für die Aufskalierung verfügbar: Bulk- und Pilotmaßstab
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis of thiamono-and thiabicyclanes from sodium sulfide and methanethiolate
Baeva LA, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 45(10), 1197-1201 (2009)
Infusion of sodium sulfide improves myocardial and
endothelial function in a canine model of cardiopulmonary
bypass
Szabo C, et al.
Critical Care, 11(2) (2007)
Xing H Xu et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 150, 144-150 (2014-04-01)
In this study, immunological and histological responses of the crab Charybdis japonica to sulfide stress were investigated. The 24, 48, 72, and 96-h LC50 values of Na2S were 6.634, 4.703, 3.886, and 2.190 mM, respectively. Based on these results, the
Haocong Dong et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(14) (2019-08-03)
High-throughput production of highly efficient photocatalysts for hydrogen evolution remains a considerable challenge for materials scientists. Here, we produced extremely uniform high-quality graphene and molybdenum disulfide (MoS2) nanoplatelets through the electrochemical-assisted liquid-phase exfoliation, out of which we subsequently fabricated MoS2/graphene
Kessarin Ngamdee et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 211, 313-321 (2018-12-24)
A highly selective circular dichroism sensor based on cysteamine-capped cadmium sulfide quantum dots (Cys-CdS QDs) was successfully developed for the determination of Cu2+. Basically, the Cys-CdS QDs are not active in circular dichroism spectroscopy. However, the circular dichroism probe (DPA@Cys-CdS
Artikel
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf