Merck
S7951
Sigma-Aldrich
Ovalbumin (257–264) vom Huhn
≥97% (HPLC), lyophilized powder, antigenic peptide 
Synonym(e):
L-seryl-L-isoleucyl-L-isoleucyl-L-asparaginyl-L-phenylalanyl-L-a-glutamyl-L-lysyl- L-leucinrifluoracetat, OVA (257–264), SIINFEKL -trifluoracetat (Salz), Ser-Ile-Ile-Asn-Phe-Glu-Lys-Leu-trifluoracetat, pOV8
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H74N10O13 · xC2HF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
963.13 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
product name
Ovalbumin (257–264) vom Huhn, ≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
lyophilized powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: >1 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](N)CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C45H74N10O13.C2HF3O2/c1-7-25(5)36(55-44(66)37(26(6)8-2)54-38(60)28(47)23-56)43(65)52-32(22-34(48)57)42(64)51-31(21-27-14-10-9-11-15-27)41(63)50-30(17-18-35(58)59)40(62)49-29(16-12-13-19-46)39(61)53-33(45(67)68)20-24(3)4;3-2(4,5)1(6)7/h9-11,14-15,24-26,28-33,36-37,56H,7-8,12-13,16-23,46-47H2,1-6H3,(H2,48,57)(H,49,62)(H,50,63)(H,51,64)(H,52,65)(H,53,61)(H,54,60)(H,55,66)(H,58,59)(H,67,68);(H,6,7)/t25-,26-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,36-,37-;/m0./s1
InChIKey
BRUCWCULSHVYBQ-VPZPQSBKSA-N
Amino Acid Sequence
Ser-Ile-Ile-Asn-Phe-Glu-Lys-Leu
Anwendung
Ovalbumin (257-264) vom Huhn wird wie folgt verwendet:
  • zur Sensibilisierung von Mäusen zur Erstellung eines asthmatischen Modells
  • zur Stimulation von Splenozyten
  • zur Behandlung dendritischer Zellen als Positivkontrolle in Kreuzpräsentationsstudien
Ovalbumin (257-264) vom Huhn wird zur Auslösung der T-Zell-Aktivierung in immunologischen Studien eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Ovalbumin (257-264) vom Huhn ist ein antigenes Peptid und löst die Immunantwort aus. Die Verabreichung des Ovalbuminpeptids in trächtigen Mäusen ist hilfreich in der Abwehr von Anomalien in der Entwicklung des Ohrs.
SIINFEKL ist ein Klasse-I-(Kb)-beschränktes Peptidepitop von Ovalbumin (OVA); das Ovalbuminfragment wird durch das Klasse-I-MHC-Molekül (H-2Kb) präsentiert.
Sonstige Hinweise
Lyophilisiert aus 0,1 % TFA in H2O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Primary in vivo responses to ovalbumin. Probing the predictive value of the Kb binding motif.
Lipford GB, et al.
Journal of Immunology, 150(4), 1212-1222 (1993)
Dead Tumor Cells Expressing Infectious Salmon Anemia Virus Fusogenic Protein Favor Antigen Cross-Priming In Vitro
Morales J, et al.
Frontiers in immunology, 8, 1170-1170 (2017)
An evolutionarily conserved function of polycomb silences the MHC class I antigen presentation pathway and enables immune evasion in cancer
Burr ML, et al.
Cancer Cell, 36(4), 385-401 (2019)
Murine In vitro Memory T Cell Differentiation
Kim MV et al.
Bio-protocol, 4, 1-4 (2014)
Soluble peptide treatment reverses CD8 T-cell-induced disease in a mouse model of spontaneous tissue-selective autoimmunity
Paek SY, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 132(3), 677-686 (2012)
Artikel
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.