O1641
Ovalbumin (323-339) (chicken, Japanese quail)
Empfohlene Produkte
Assay
97-100% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Zusammensetzung
peptide content, 65-100%
Farbe
white
Löslichkeit
water, double-distilled: soluble
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)