Über diesen Artikel
Form:
powder
Biological source:
chicken
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
chicken
Quality Segment
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Application
Egg whites from chicken have been used in studies of enzyme production of bioactive peptides that show strong antioxidant activity.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?