Merck
S4261
Sigma-Aldrich
Sudan IV
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
Biebricher Scharlach R fettlöslich, Fettponceau, Lipid Crimson, Scharlach R, Sudan R oder BB, Sudanrot 24, Ölrot IV
Größe auswählen
25 G
CHF 188.00
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 188.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H20N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.44
Farbindexnummer:
26105
Beilstein:
709018
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Sudan IV, BioXtra, certified by the BSC
Agentur
certified by the BSC
Produktlinie
BioXtra
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ≥80%
mp (Schmelzpunkt)
199 °C (dec.) (lit.)
λmax
356-360 nm (2nd)
519-523 nm (1st)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
InChIKey
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
Eignung
Zertifiziert für die Fettfärbung nach der Churukian Variante des Lillie und Asburn-Verfahrens ("supersaturated isopropanol method"). Sudan III ersetzt Ölrot O in dem Verfahren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Requirement of JNK1 for endothelial cell injury in atherogenesis
Narges Amini
Atherosclerosis (2014)
Hans F. Stroo
In Situ Remediation of Chlorinated Solvent Plumes (2010)
Histophatologic Techniques (2006)
The induction of cytochrome P450 1A1 by sudan dyes.
Refat NA
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology (2008)
Amit Fahima et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 283, 41-50 (2019-05-28)
Litchi (Litchi chinensis Sonn.) is a subtropical fruit known for its attractive red pericarp color, semi-translucent white aril and unique flavor and aroma. Rapid post-harvest pericarp browning strictly limits litchi fruit marketing. In the current research, we hypothesized that modification