Wichtige Dokumente
198102
Sudan IV
Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
Synonym(e):
Biebricher Scharlach R fettlöslich, Fettponceau, Lipid Crimson, Scharlach R, Sudan R oder BB, Sudanrot 24, Ölrot IV
Empfohlene Produkte
Form
powder
Zusammensetzung
Certified Biological Stain Commission,Dye content, ≥80%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
mp (Schmelzpunkt)
199 °C (dec.) (lit.)
λmax
357 nm (2nd)
520 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥12000 at 356-360 nm in toluene at 0.008 g/L
≥26000 at 519-523 nm in toluene at 0.008 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
InChIKey
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?