Merck
64760
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-azobenzol
≥98.0%
Synonym(e):
Benzolazo-4-anisol
Größe auswählen
5 G
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 140.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.25
Beilstein:
958054
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C
SMILES String
COc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)15-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b15-14+
InChIKey
LGCRPKOHRIXSEG-CCEZHUSRSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)