Merck
A2129
4-Aminobutansäure
≥99% (TLC), powder or crystals, inhibitory neurotransmitter
Synonym(e):
GABA, Gamma-Aminobuttersäure, Gammalon, γ-Aminobuttersäure, 3-Carboxypropylamin, Piperidinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 G
CHF 23.00
25 G
CHF 35.20
100 G
CHF 94.20
500 G
CHF 329.00
1 KG
CHF 554.00
CHF 23.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2(CH2)3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.12
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-258-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906818
Assay:
≥99%
Form:
powder or crystals
Quality level:
Storage condition:
(Tightly closed. Dry.)
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Aminobutansäure, ≥99%
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
NCCCC(O)=O
assay
≥99%
form
powder or crystals
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
color
colorless
mp
195 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
A5835PHL834151020023
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
color
colorless
color
white
color
-
color
-
General description
γγ-Aminobuttersäure (GABA) ist ein Nicht-Amino-Protein. Es kommt in Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen vor. GABA wird in der Pharma- und Lebensmittelindustrie als Bestandteil von Käse, Shochu, Gabaron-Tee und Gammalon eingesetzt.[1]
Forschungsbereich: Neurowissenschaft
Application
γ-Aminobuttersäure (GABA) wird wie folgt verwendet:
  • bei der Herstellung von GABA-BSA (Rinderserumalbumin)-GA (Glutaraldehyd)-Konjugat, das als Kontrolle für die GABA-Immunfärbung verwendet wird[2]
  • beim makromolekülunterdrückten Nachweis von GABA mittels Magnetresonanzspektroskopie (MRS)[3]
  • bei der intraintestinalen Anwendung von GABA zur Steigerung der intraluminalen Flüssigkeitsabsonderung[4]
Biochem/physiol Actions
GABA (γ-Aminobuttersäure) ist eine Aminosäure, die als hemmender Neurotransmitter im zentralen Nervensystem und in manchen peripheren Geweben als Neuromodulator fungiert. Sie bindet an den GABAA-Rezeptor und hemmt die Aktivität von signalerhaltenden Neuronen. Die GABAA-Rezeptoren bilden in den Zellmembranen von Neuronen einen Kanal. Bei der Bindung von GABA wird der Rezeptor aktiviert, um das Durchtreten von negativ geladenen Molekülen wie Chloridionen in die Zelle zu ermöglichen. Dies führt zu einer Absenkung der Anregbarkeit der Zelle.[5]
GABAerge Neuronen involvieren Myorelaxation, anxiolytische Behandlung, Sedierung und Anästhetika. GABA kann außerdem die Herzfrequenz und den Blutdruck beeinflussen.[6]
GABA verbessert die Plasmakonzentration, das Wachstumshormon und die Proteinsynthese im Hirn. Sie spielt außerdem eine Rolle beim Senken des Blutdrucks bei Menschen. GABA dient als wirksamer Blutdrucksenker, Diuretikum und antidiabetisches Mittel. Sie reguliert außerdem Serumlipidkonzentrationen und das Schmerzempfinden.[1]
[6]
Wichtigster hemmender Neurotransmitter im Gehirn; GABAA und GABAB Rezeptor Agonist; erhöht Leitfähigkeit für Cl.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S J Mihic et al.
Alcohol health and research world, 21(2), 127-131 (1997-01-01)
The neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA) inhibits the activity of signal-receiving neurons by interacting with the GABAA receptor on these cells. The GABAA receptor is a channel-forming protein that allows the passage of chloride ions into the cells. Excessive GABAA activation
Isabelle Niespodziany et al.
Epilepsia, 61(5), 914-923 (2020-04-17)
The antiepileptic drug candidate, padsevonil, is the first in a novel class of drugs designed to interact with both presynaptic and postsynaptic therapeutic targets: synaptic vesicle 2 proteins and γ-aminobutyric acid type A receptors (GABAA Rs), respectively. Functional aspects of
Radhika Dhakal et al.
Brazilian journal of microbiology : [publication of the Brazilian Society for Microbiology], 43(4), 1230-1241 (2013-09-14)
GABA (γ-aminobutyric acid) is a four carbon non-protein amino acid that is widely distributed in plants, animals and microorganisms. As a metabolic product of plants and microorganisms produced by the decarboxylation of glutamic acid, GABA functions as an inhibitory neurotransmitter
R Fabian-Fine et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 19(1), 298-310 (1998-12-31)
The mechanosensory organs of arachnids receive diverse peripheral inputs. Little is known about the origin, distribution, and function of these chemical synapses, which we examined in lyriform slit sense organ VS-3 of the spider Cupiennius salei. The cuticular slits of
Bo Hjorth Bentzen et al.
Advances in pharmacological sciences, 2011, 578273-578273 (2011-12-14)
Intuitively one might expect that activation of GABAergic inhibitory neurons results in bradycardia. In conscious animals the opposite effect is however observed. GABAergic neurons in nucleus ambiguus hold the ability to control the activity of the parasympathetic vagus nerve that
Artikel
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.