Fortfahren mit
N1876
Neomycin -trisulfat (Salz) Hydrat
powder
Synonym(e):
Framycetin sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 83.80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 287.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H46N6O13 · 3H2SO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
908.88 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51101500
NACRES:
NA.85
EC Number:
215-773-1
CHF 83.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
InChI key
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
General description
Chemische Struktur: Aminoglycosid
Application
Neomycin-Trisulfat wird von Streptomyces produziert und enthält mindestens 85 % Neomycin B. Es wird als Selektionsmittel für prokaryotische Zellen, die mit dem selektierbaren Markergen (neo) transformiert wurden, genutzt. Weitere Verwendungszwecke sind die Untersuchung von ototoxischen Antibiotika-Nebenwirkungen und von PDGF-Reaktionen in bestimmten Fibroblasten sowie die Extraktion von mit Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphat wechselwirkenden Proteinen im Zellkern.[1][2][3]
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Dieses Produkt wirkt, indem es an die 30S- und 50S-Untereinheiten bindet, eine Fehlcodierung hervorruft und die Initiation und Elongation der Proteinsynthese hemmt. Neomycin blockiert auch die spannungsempfindlichen Ca2+-Kanäle, ohne die Na+/Ca2+-Antiporter in den Neuronen zu beeinträchtigen.
Antimikrobielles Spektrum: Neomycin wirkt gegen grampositive und gramnegative Bakterien.
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N6386N5285N3144
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neomycin -trisulfat (Salz) Hydrat
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. WHERE I CAN FIND THE LOT NUMBER OF THE PRODUCT?
    1 answer
    1. The product label for this item will show the lot number above the product name and to the right of the product number (N1876-100G). The term 'Source' may be used, rather than 'lot'. The lot number can also be found on the accompanying packing slip.