Fortfahren mit
C8271
Cytidin-5′-Monophospho-N-Acetylneuraminsäure Natriumsalz
≥85% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonym(e):
CMP-NAN, CMP-NANA, CMP-Neu5Ac, CMP-Sialinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 101.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 355.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’290.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C20H30N4NaO16P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
636.43
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4224251
Assay:
≥85% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
CHF 101.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cytidin-5′-Monophospho-N-Acetylneuraminsäure Natriumsalz, ≥85% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)(OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(N)=NC3=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H31N4O16P.Na/c1-7(26)22-12-8(27)4-20(18(32)33,39-16(12)13(29)9(28)5-25)40-41(35,36)37-6-10-14(30)15(31)17(38-10)24-3-2-11(21)23-19(24)34;/h2-3,8-10,12-17,25,27-31H,4-6H2,1H3,(H,22,26)(H,32,33)(H,35,36)(H2,21,23,34);/q;+1/p-1/t8-,9+,10+,12+,13+,14+,15+,16?,17+,20+;/m0./s1
InChI key
VFRHSOGUONIUOR-CTFMUGKASA-M
General description
Cytosin-5′-Monophosphat-N-Acetylneuraminsäure (CMP-Neu5Ac) ist ein Zuckernukleotid, das durch CMP-Neu5Ac-Synthetase aus CTP und Neu5Ac gebildet wird.
Application
Cytidin-5′-Monophospho-N-Acetylneuraminsäure wird wie folgt verwendet:
  • als Standard bei der Hochleistungs-Anionenaustauschchromatographie mit gepulstem amperometrischem Nachweis (HPAEC-PAD) für die Analyse von Nukleotidzucker in Zellen von Patienten mit Joubert-Syndrom Typ 10 (JBTS10) und zur Kontrolle von dermalen Fibroblasten[1],
  • als Substrat für die enzymatische Sialylierung von G2-Glykoformen[2], für Resialylierungs-Assays[3][4][5],
  • für In-vitro-Sialyltransferase-Assays[6]
Biochem/physiol Actions
Cytosin-5′-Monophosphat-N-Acetylneuraminsäure (CMP-Neu5Ac) wird als Substrat für Golgi-Sialyltransferasen zur Bildung von Sialinsäure und ihrer Konjugate verwendet.[7]
Cytidin-5′-Monophospho-N-Acetylneuraminsäure (CMP-Sialinsäure) ist ein Substrat für Sialyltransferasen. Sie wird für die enzymatische Sialylierung von Glykanen verwendet.
Preparation Note
Enzymatisch hergestellt mit der Methode von Schauer, R., et al., Hoppe-Seyler′s Zeitschrift für physiologische Chemie, 353, 883 (1972).
CMP-NAN ist sehr säurelabil.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C963030290D0627
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)