Wichtige Dokumente
S0693
SB 204741
>98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(1-Methyl-1H-5-indolyl)-N′-(3-methyl-5-isothiazolyl)urea
Qualitätsniveau
Assay
>98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white to tan
Löslichkeit
DMSO: soluble >20 mg/mL
Ersteller
GlaxoSmithKline
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(NC(=O)Nc2ccc3n(C)ccc3c2)sn1
InChI
1S/C14H14N4OS/c1-9-7-13(20-17-9)16-14(19)15-11-3-4-12-10(8-11)5-6-18(12)2/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,19)
InChIKey
USFUFHFQWXDVMH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD5(1816) , HTR1E(3354) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
rat ... Adra1a(29412) , Gabra2(29706) , Htr1a(24473) , Htr2b(29581) , Htr3a(79246)
Anwendung
- to inhibit Htr2b signaling to test its effect on hepatic stellate cell (HSC) activation in three-month-old adult zebrafish[1]
- to test its effect on the inhibition of fluoxetine effects in depressive-like behavioral studies in mice[2]
- to test its effect in reducing scratching behavior evoked by sertraline in mice[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)