Wichtige Dokumente
H8876
5-Hydroxyindol-3-Essigsäure
≥98% (HPLC), crystalline
Synonym(e):
5-Hydroxy-3-indolylessigsäure
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
5-Hydroxyindol-3-Essigsäure, ≥98% (HPLC), crystalline
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
crystalline
Farbe
white to purple
mp (Schmelzpunkt)
161-164 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChIKey
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR1A(3350) , HTR1B(3351) , HTR1D(3352) , HTR1E(3354) , HTR1F(3355) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , HTR3A(3359) , HTR3B(9177) , HTR3C(170572) , HTR3D(200909) , HTR3E(285242) , HTR4(3360) , HTR5A(3361) , HTR5B(645694) , HTR6(3362) , HTR7(3363)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.