Fortfahren mit
T0895
Thymin
BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
2,4-Dihydroxy-5-methyl-pyrimidin, 5-Methyl-uracil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 61.90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 99.90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-616-1
Beilstein/REAXYS Number:
117880
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
CHF 61.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI key
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Tymp(72962)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0376D115207T3763
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
97%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
mp
318 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)