RAB0211
Human HB-EGF ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Größe auswählen
CHF 771.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 771.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Empfohlene Produkte
Speziesreaktivität
human
Verpackung
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
Methode(n)
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type urine
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 16.38-4000 pg/mL
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... HBEGF(1839)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Sonstige Hinweise
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)SDB
- RABELADCELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)SDB
- RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)SDB
- RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDB
- RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDB
- RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDB
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?