Merck
RABELADC
Sigma-Aldrich
ELISA 1X Assay/Sample Diluent Buffer C (Item L)
Größe auswählen
30 ML
CHF 75.60
CHF 75.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
30 ML
CHF 75.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 75.60
Check Cart for Availability
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Intended for use with ELISA kits.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)