The product or catalog number with "GL" at the end signifies a glass bottle with a screw cap. On the other hand, the product or catalog number with "SB" at the end represents a 50 ml serum bottle. Unlike the threaded glass bottle, the serum bottle features a silicon/PTFE septum which is secured by a 20 mm aluminum crimp seal without any tear feature.
Wichtige Dokumente
151874
Dimethylsulfoxid-d6
99.9 atom % D
Synonym(e):
DMSO-d6, Hexadeuterodimethylsulfoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99.9 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Expl.-Gr.
42 %
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0250% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20.2 °C (lit.)
Dichte
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Anwendung
- Investigation of the Spatial Structure of Flufenamic Acid in Supercritical Carbon Dioxide Media via 2D NOESY.: In dieser Studie werden die molekularen Wechselwirkungen von Flufenaminsäure in überkritischem CO2 untersucht, wobei analytische Techniken mit Dimethylsulfoxid-d₆ als Lösungsmittel zur Verbesserung der spektralen Messwerte beleuchtet werden (Khodov et al., 2023).
- Taguchi Approach for Optimization of a Green Quantitative 1H-NMR Practice for Characterization of Levetiracetam and Brivaracetam in Pharmaceuticals.: Diese Studie verwendet Dimethylsulfoxid-d₆ in der NMR-Spektroskopie zur Verfeinerung analytischer Methoden zur Charakterisierung von Arzneimitteln mit dem Ziel der Umweltverträglichkeit (Mansour et al., 2022).
- Counterintuitive torsional barriers controlled by hydrogen bonding.: Diese Arbeit untersucht die durch Wasserstoffbindungen beeinflusste molekulare Torsion unter Verwendung von Dimethylsulfoxid-d₆ zur Untersuchung der Lösungsmittelwirkungen und trägt zum besseren Verständnis der molekularen Dynamik in der analytischen Chemie bei (Barbero et al., 2020).
- Elucidating Interactions between DMSO and Chelate-Based Ionic Liquids.: Diese Arbeit erforscht die Interaktionsdynamik zwischen Dimethylsulfoxid-d₆ und ionischen Flüssigkeiten und bietet Einblicke in die Interaktionen zwischen Lösungsmitteln und gelösten Substanzen, die für analytische Methoden entscheidend sind (Chen et al., 2015).
- Conformation of an octapeptide fragment (2-9) of kaliocin-1 in DMSO-d6 by 1H NMR and restrained molecular dynamics.: In dieser Studie wird Dimethylsulfoxid-d₆ bei der NMR verwendet, um Erkenntnisse über die konformationalen Eigenschaften eines Peptids und somit ein besseres Verständnis der Peptidstruktur unter Analysebedingungen zu gewinnen (Sunilkumar et al., 2007).
Empfohlene Produkte
Zubehör
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Verwandter Inhalt
Die NMR-Spektroskopie ist eine analytische Methode zur Bestimmung der Molekularstruktur, chemischen Zusammensetzung und Reinheit. In der NMR wird die Energie detektiert, die aufgrund von Kernspinzuständen in Gegenwart eines starken Magnetfeldes absorbiert wird.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
-
What are the differences between products 151874-50G-GL and 151874-50G-SB?
1 answer-
Helpful?
-
-
AMP, GL, SB is what's diffrenent?
1 answer-
AMP, GL, and SB all refer to the types of packaging for this product. The GL at the end of the product or catalog number indicates a glass bottle. This bottle has a screw cap. The AMP refers to ampoule packaging. The SB at the end of the product or catalog number indicates a 50 ml serum bottle. The bottle is not threaded. Rather there is a silicon/PTFE septum. The septum is held in place by a 20 mm aluminum crimp seal, no tear.