Wichtige Dokumente
R8404
Rufinamid
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
1-[(2,6-Difluorphenyl)-methyl]-1H-1,2,3-triazol-4 carboxamid
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 9 mg/mL
Ersteller
Novartis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
InChI
1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
InChIKey
POGQSBRIGCQNEG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diagnostische Implikationen
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)