Merck
GE17-5113-01
Streptavidin Sepharose Hochleistung
Cytiva 17-5113-01, pack of 5 mL
Synonym(e):
Medium für Affinitätschromatographie, Hochleistungs-Affinitätsharz, Aufreinigung biotinylierter Proteine
About This Item
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pack of 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5113-01
Lagerbedingungen
(20% Ethanol)
Matrix
highly cross-linked 6% agarose
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning in place
2-10.5
Arbeitsbereich
4-9
Kapazität
binding capacity(>300 nmol biotin/ml medium 6 mg biotinylated BSA/ml medium)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
„Sepharose High Performance“ für Streptavidin ist ein Medium für die Affinitätschromatographie, das die schnelle und zuverlässige Aufreinigung von biotinylierten Molekülen bei hoher Auflösung gewährleistet.
Aufgereinigtes Streptavidin, das aus Streptomyces avidinii isoliert wurde, wird auf „Sepharose High Performance“ immobilisiert. Die Basismatrize ist eine steife, hochgradig quervernetzte, gekörnte Agarose mit hoher chemischer Stabilität. Das immobilisierte Streptavidin bindet Biotin und biotinylierte Substanzen mittels Affinitätschromatographie.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Streptavidin immobilisiert auf „Sepharose High Performance“ zur Aufreinigung von biotinylierten Verbindungen
  • Sehr nützlich aufgrund der starken Wechselwirkungen von Biotin und Streptavidin oder der etwas schwächeren Wechselwirkungen von 2-Iminobiotin und Streptavidin.
  • 34 μm Korngröße sorgt für optimierte Auflösung
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jérôme Zervudacki et al.
The EMBO journal, 37(14) (2018-06-07)
Mobilization of transposable elements (TEs) in plants has been recognized as a driving force of evolution and adaptation, in particular by providing genes with regulatory modules that impact their transcription. In this study, we employed an ATCOPIA93 long-terminal repeat (LTR)
Adar Hacohen et al.
Micromachines, 11(5) (2020-05-21)
The ability to manipulate and selectively position cells into patterns or distinct microenvironments is an important component of many single cell experimental methods and biological engineering applications. Although a variety of particles and cell patterning methods have been demonstrated, most
Song Zhu et al.
Theranostics, 11(7), 3359-3375 (2021-02-05)
Background: A metabolic "switch" from oxidative phosphorylation to glycolysis provides tumor cells with energy and biosynthetic substrates, thereby promoting tumorigenesis and malignant progression. However, the mechanisms controlling this metabolic switch in tumors is not entirely clear. Methods: Clinical specimens were
Hana Antonicka et al.
Cell metabolism, 32(3), 479-497 (2020-09-03)
We used BioID, a proximity-dependent biotinylation assay with 100 mitochondrial baits from all mitochondrial sub-compartments, to create a high-resolution human mitochondrial proximity interaction network. We identified 1,465 proteins, producing 15,626 unique high-confidence proximity interactions. Of these, 528 proteins were previously
Sarah van Veen et al.
Nature, 578(7795), 419-424 (2020-01-31)
ATP13A2 (PARK9) is a late endolysosomal transporter that is genetically implicated in a spectrum of neurodegenerative disorders, including Kufor-Rakeb syndrome-a parkinsonism with dementia1-and early-onset Parkinson's disease2. ATP13A2 offers protection against genetic and environmental risk factors of Parkinson's disease, whereas loss
Artikel
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokolle
How to separate biotin and biotinylated substances by affinity chromatography using HiTrap Streptavidin HP and Streptavidin Sepharose High Performance products from Cytiva.
This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from Cytiva.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
Alle anzeigen