90221
Retigabin
analytical standard
Synonym(e):
N-(2-Amino-4-(4-fluorbenzylamino)-phenyl)-carbaminsäure-ethylester, D-23129, Ezogabin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IV
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤1.0% water (calc. from elemental analysis)
Anwendung(en)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=CC=C(CNC2=CC(N)=C(NC(OCC)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C16H18FN3O2/c1-2-22-16(21)20-15-8-7-13(9-14(15)18)19-10-11-3-5-12(17)6-4-11/h3-9,19H,2,10,18H2,1H3,(H,20,21)
InChIKey
PCOBBVZJEWWZFR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?