Merck
L-029
Supelco
Lacosamid -Lösung
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Größe auswählen
1 ML
CHF 199.00
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 199.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 199.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(N[C@H](COC)C(NCC1=CC=CC=C1)=O)=O
InChI
1S/C13H18N2O3/c1-10(16)15-12(9-18-2)13(17)14-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-9H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t12-/m1/s1
InChIKey
VPPJLAIAVCUEMN-GFCCVEGCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zertifizierte Dotierlösung®-Lösung eignet sich für die Verwendung in LC/MS- oder GC/MS-Anwendungen in der klinischen Toxikologie, forensischen Analytik, Urin-Drogenkontrolle, Schmerzmittelüberwachung oder Pharmaforschung. Lacosamid ist ein neues Antiepileptikum, das als Begleittherapie bei partiellen Anfällen und diabetischen neuropathischen Schmerzen entwickelt wurde. Das Arzneimittel wird unter dem Handelsname Vimpat vertrieben.®
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vimpat is a registered trademark of Harris FRC Corporation
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G McCleane et al.
Neuroscience letters, 352(2), 117-120 (2003-11-20)
The aim of the study is to establish if the putative anticonvulsant SPM 927 has an analgesic effect in human neuropathic pain and to assess its tolerability. This is an open label study of 25 adult human subjects with resistant
Molecule of the month. Lacosamide.
Drug news & perspectives, 17(10), 689-689 (2005-02-08)
Collin A Hovinga
IDrugs : the investigational drugs journal, 6(5), 479-485 (2003-06-06)
Schwarz Pharma, under license from Harris FRC, is developing SPM-927, synthesized by researchers at the University of Houston, for the potential treatment of epilepsy and neuropathic pain.